Få mere at vide
Polyethylene Glycol 600 Grade, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10020300 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
Emballage:
Amber glass bottle
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 10020300
Brand: Fisher Chemical P/3677/08
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
pH 5.0 to 7.0
CAS 25322-68-3
Fysisk form Liquid
Smeltepunkt 17°C
Molekylær formel (C2H4O)n
MDL nummer MFCD01779601
Mængde 500 mL
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMIL [H]OCCO
IUPAC navn ethane-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 62.07
Formel vægt 600g/mol
Emballage Amber glass bottle
Damptryk <0.01mmHg at 20°C
Viskositet 16 to 19 mPaS at 20°C