Få mere at vide
Polyethylenglykol 6.000
Artikelnummer. 11448177
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11448177 5000 g 5000g
11438177 250 g 250g
11428177 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17541.0I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2544.81 DKK
    2289.65 DKK / 5000g
    Spare 255.16 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol
Polyethylenglycol bruges til at modificere terapeutiske proteiner og peptider for at øge dets opløselighed. Det bruges også til fremstilling af bioaktive og immunisolerende barrierer til indkapsling af celler. I gaschromatorgrafi bruges det som en polær stationær fase. Det bruges som formslipmiddel og smøremiddel til fremstilling af elastomerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25322-68-3
Molekylær formel (C2H4O)n
Molekylvægt (g/mol) 62.07
MDL nummer MFCD01779601
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG 6000
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL [H]OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene glycol 6,000
pH 5 til 7
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 60 °C til 63 °C
Merck Index 14,7568
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og aromatiske kulbrinter. Let og alifatiske kulbrinter.
Mængde 5000 g
Lugt Lugtfri