Få mere at vide
Polyethylenglycol 400
Artikelnummer. 11439467
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439467 1000 g 1000g
11449467 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21992.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    596.28 DKK
    536.65 DKK / 1000g
    Spare 59.63 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol
Polyethylenglycol anvendes i en række forskellige farmaceutiske formuleringer. Den finder anvendelse i Hewlett-Packard designjet printere som blækopløsningsmiddel og smøremiddel til printhovederne. Det er et vigtigt råmateriale til fremstilling af polyuretnae, PEG-salte af laurin-, olie- og stearinsyrer og latex.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25322-68-3
Molekylær formel (C2H4O)n
Molekylvægt (g/mol) 62.07
MDL nummer MFCD01779601
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG 400
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL [H]OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene glycol 400
pH 5 til 7
Smeltepunkt 4 °C til 8 °C
Tæthed 1.126
Mængde 1000 g
Flammepunkt 240 °C (464 °F)
Lugt Lugtfri
Lineær formel H(OCH2CH2)nOH
Brydningsindeks 1.466
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,7568
Opløselighedsinformation Blandet med vand, acetone, alkoholer, benzen, glycerin, glykoler og aromatiske kulbrinter. Let blandet med alifatiske kulbrinter.