Få mere at vide
Polyethylenglycol 400, syntesekvalitet, Scharlab
Artikelnummer. 11348654
Mængde:
5 L
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. 11348654
Brand: Scharlab PO0035005P
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes i analytisk kemi, kromatografi, syntese af økologiske produkter, i fødevareindustrien og i kosmetik.
  • Synonymer: Carbowax , PEG, Polyoxyethylenglycol, Polyglycol, Polyethylenoxid
  • Molekylformel: HO(C 2 H 4 O) n H
  • Molmasse: 380 420 –g/mol
  • CAS: 25322-68-3
  • EIN ECS nr.: 203-473-3
  • Hydroxyltal: –267 295
  • Rester ved antænding: max. 0,02 %
Tekniske data
CAS 25322-68-3
Smeltepunkt 4°C to 8°C
Tæthed 1.13g/cm3
Kogepunkt >250°C
Flammepunkt 240°C
Tændingspunkt ∼370°C
Molekylær formel (C2H4O)n
MDL nummer MFCD01779601
Mængde 5 L
Synonym Carbowax, PEG, Polyoxyethylene glycol, Polyglycol, Polyethylene oxide
Opløselighedsinformation Miscible in water at 20°C
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMIL [H]OCCO
IUPAC navn ethan-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 62.07
Formel vægt 380–420g/mol
Damptryk <0.1hPa (at 20°C)
Grad Syntese