Få mere at vide
Polyethylen Glycol 400, Flydende, BAKER™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 15578824 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Smal mund af ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15578824 500 mL Smal mund af ravfarvet glasflaske 500ml
1 options
Artikelnummer. 15578824 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. U21607
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En klasse af kemikalier til laboratoriebrug
Kemiske identifikatorer
CAS 25322-68-3
Molekylær formel (C2H4O)n
Molekylvægt (g/mol) 62.07
MDL nummer MFCD01779601
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL [H]OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene Glycol 400
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Formel vægt 380 to 420 (Average)
Emballage Smal mund af ravfarvet glasflaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.15kg