Få mere at vide
Polyethylenglycol 400, EssentQ, Scharlab
Tekniske data
Specifications
| CAS | 25322-68-3 |
| Molekylær formel | (C2H4O)n |
| MDL nummer | MFCD01779601 |
| Mængde | 1 L |
| InChI nøgle | LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | [H]OCCO |
| IUPAC navn | ethan-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 62.07 |
| Grad | EssentQ |