Få mere at vide
Polyethylenglykol 4.000
Beskrivelse
Polyethylenglycol bruges til genlevering af protoplasttransfektion og inkubation. Det bruges til fremstilling af ekstraktion til måling af cytosolisk phosphoenolpyruvat carboxykinase (PEPCK) fra plantevæv. Det er nyttigt at mediere DNA-transformation til protoplaster afledt af risbladskeder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyethylene glycol 4,000 |
| pH | 5 til 7 |
| Smeltepunkt | 58 °C til 62 °C |
| Mængde | 250 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Merck Index | 14,7568 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand og organiske opløsningsmidler. Uopløseligt i alifatiske kulbrinter. |