Få mere at vide
Polyethylene glycol 4,000
Artikelnummer. 11453207
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Artikelnummer. 11453207
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16151.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Polyethylenglycol bruges til genlevering af protoplasttransfektion og inkubation. Det bruges til fremstilling af ekstraktion til måling af cytosolisk phosphoenolpyruvat carboxykinase (PEPCK) fra plantevæv. Det er nyttigt at mediere DNA-transformation til protoplaster afledt af risbladskeder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25322-68-3
Molekylær formel (C2H4O)n
Molekylvægt (g/mol) 62.07
MDL nummer MFCD01779601
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG 4000
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL [H]OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene glycol 4,000
pH 5 til 7
Smeltepunkt 58°C to 62°C
Merck Index 14,7568
Opløselighedsinformation Soluble in water and organic solvents. Insoluble in aliphatic hydrocarbons.
Mængde 1000 g