Få mere at vide
Polyethylenglykol 20.000
Artikelnummer. 11479046
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479046 250 g 250g
11469046 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479046 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17925.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    492.66 DKK
    396.65 DKK / 250g
    Spare 96.01 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Stoffet er opført i TSCA's inventar | CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol
Polyethylenglycol bruges til at modificere terapeutiske proteiner og peptider for at øge dets opløselighed. Det bruges også til fremstilling af bioaktive og immunisolerende barrierer til indkapsling af celler. I gaskromatografi bruges den som en polær stationær fase. Det bruges som formslipmiddel og smøremiddel til fremstilling af elastomerer. Som dispergeringsmiddel bruges det i tandpastaer. Det finder anvendelse i blodbanker som en potentiator, der bruges til at påvise antigener og antistoffer. I den farmaceutiske industri bruges det som tablet- og kapselsmøremiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25322-68-3
Molekylær formel (C2H4O)n
Molekylvægt (g/mol) 62.07
MDL nummer MFCD01779601
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL [H]OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene glycol 20, 000
Smeltepunkt 63 °C til 66 °C
Tæthed 1.2
Mængde 250 g
Flammepunkt 260 °C (500 °F)
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og ethanol.
Formel vægt ≈20,000