Få mere at vide
Polyethylenglykol 20.000
Beskrivelse
Polyethylenglycol bruges til at modificere terapeutiske proteiner og peptider for at øge dets opløselighed. Det bruges også til fremstilling af bioaktive og immunisolerende barrierer til indkapsling af celler. I gaskromatografi bruges den som en polær stationær fase. Det bruges som formslipmiddel og smøremiddel til fremstilling af elastomerer. Som dispergeringsmiddel bruges det i tandpastaer. Det finder anvendelse i blodbanker som en potentiator, der bruges til at påvise antigener og antistoffer. I den farmaceutiske industri bruges det som tablet- og kapselsmøremiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyethylene glycol 20, 000 |
| Smeltepunkt | 63 °C til 66 °C |
| Tæthed | 1.2 |
| Mængde | 1000 g |
| Flammepunkt | 260 °C (500 °F) |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og ethanol. |
| Formel vægt | ≈20,000 |