Få mere at vide
Polyethylenglycol 2.000
Artikelnummer. 11469717
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469717 250 g -
11459717 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22181.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol
Polyethylenglycol bruges inden for lægemidler, kosmetik, papir, gummi og keramik og i træforarbejdning. Det bruges også til fremstilling af overfladeaktive stoffer, dispergeringsmiddel og plast. Det fungerer som farvestofbærer i maling og blæk; loddemidler med god spredeegenskab og som blødgøringsmiddel og antistatisk middel til tekstiler. Det er også et af hovedmaterialerne til overfladeaktivt middel af estertypen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25322-68-3
Molekylær formel (C2H4O)n
Molekylvægt (g/mol) 62.07
MDL nummer MFCD01779601
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG 2000
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL [H]OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene glycol 2,000
pH 5 til 7
Smeltepunkt 53 °C til 55 °C
Mængde 250 g
Lugt Lugtfri
Merck Index 14,7568
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand og organiske opløsningsmidler. Uopløseligt i alifatiske kulbrinter.