Få mere at vide
Polyethylenglycol 2.000
Beskrivelse
Polyethylenglycol bruges inden for lægemidler, kosmetik, papir, gummi og keramik og i træforarbejdning. Det bruges også til fremstilling af overfladeaktive stoffer, dispergeringsmiddel og plast. Det fungerer som farvestofbærer i maling og blæk; loddemidler med god spredeegenskab og som blødgøringsmiddel og antistatisk middel til tekstiler. Det er også et af hovedmaterialerne til overfladeaktivt middel af estertypen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyethylene glycol 2,000 |
| pH | 5 til 7 |
| Smeltepunkt | 53 °C til 55 °C |
| Merck Index | 14,7568 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand og organiske opløsningsmidler. Uopløseligt i alifatiske kulbrinter. |
| Mængde | 1000 g |
| Lugt | Lugtfri |