Få mere at vide
Polyethylene Glycol 15-Hydroxystearate (Technical Grade, contains up to 35% polyethylene glycol), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyoxyl 15 Hydroxystearate |
| Mængde | 50 g |
| Formel vægt | 362.3032 |