Få mere at vide
MedChemExpress Polyethylene glycol 12-hydroxystearate
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 61909-81-7 |
| Opløselighed | Ethanol : 100 mg/mL (Need ultrasonic) |
| Indhold og opbevaring | 4°C, sealed storage, away from moisture |
| Mængde | 50 g |
| Produkttype | Biochemical Assay Reagents |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |