Få mere at vide
Polyethylenglycol 12.000
Artikelnummer. 11349258
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11349258 250 g 250g
11339258 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349258 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042635.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol
Polyethylenglycol bruges til at modificere terapeutiske proteiner og peptider for at øge deres opløselighed. I gaskromatografi bruges den som en polær stationær fase. Det er også nyttigt til at bevare genstande opnået fra havet. Som dispergeringsmiddel bruges det i tandpastaer. Det finder anvendelse i blodbanker som en potentiator, der bruges til at påvise antigener og antistoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25322-68-3
Molekylær formel (C2H4O)n
Molekylvægt (g/mol) 62.07
MDL nummer MFCD01779601
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL [H]OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene Glycol
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 64 °C til 65 °C
Mængde 250 g
Flammepunkt >240 °C (464 °F)
Merck Index 14,7568
Opløselighedsinformation Opløseligt i organiske opløsningsmidler, vand og aromatiske kulbrinter. Let opløselig i alifatiske kulbrinter.