Få mere at vide
Polyethylene glycol 12,000
Artikelnummer. 11339258
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 11339258
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042635.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Polyethylenglycol bruges til at modificere terapeutiske proteiner og peptider for at øge deres opløselighed. I gaskromatografi bruges den som en polær stationær fase. Det er også nyttigt til at bevare genstande opnået fra havet. Som dispergeringsmiddel bruges det i tandpastaer. Det finder anvendelse i blodbanker som en potentiator, der bruges til at påvise antigener og antistoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25322-68-3
Molekylær formel (C2H4O)n
Molekylvægt (g/mol) 62.07
MDL nummer MFCD01779601
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG 12000; Carbowax™
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL [H]OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene glycol 12,000
pH 5 til 7
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 64°C to 65°C
Merck Index 14,7568
Opløselighedsinformation Soluble in organic solvents,water and aromatic hydrocarbons. Slightly soluble in aliphatic hydrocarbons.
Mængde 1 kg
Flammepunkt >240°C (464°F)