Få mere at vide
Polyethylenglycol 1.500
Artikelnummer. 11413357
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11413357 250 g 250g
11403357 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16241.30
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol
Cellefusion induceret af polyethylenglycol (PEG) er blevet en standardmetode inden for somatisk cellegenetik. PEG fremmet cellefusion er involveret i produktionen af hybridomceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25322-68-3
Molekylær formel (C2H4O)n
Molekylvægt (g/mol) 62.07
MDL nummer MFCD01779601
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG 1500
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL [H]OCCO
Specifications
Kemisk navn eller materiale Polyethylene glycol 1,500
pH 5 til 7
Smeltepunkt 44 °C til 48 °C
Mængde 250 g
Lugt Lugtfri
Merck Index 14,7568
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand og organiske opløsningsmidler. Uopløseligt i alifatiske kulbrinter.