Få mere at vide
Polyethylene glycol 1,500
Artikelnummer. 11403357
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11403357 1000 g 1000g
11413357 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11403357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16241.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Cellefusion induceret af polyethylenglycol (PEG) er blevet en standardmetode inden for somatisk cellegenetik. PEG fremmet cellefusion er involveret i produktionen af hybridomceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25322-68-3
Molekylær formel (C2H4O)n
Molekylvægt (g/mol) 62.07
MDL nummer MFCD01779601
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG 1500
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL [H]OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene glycol 1,500
pH 5 til 7
Smeltepunkt 44°C to 48°C
Merck Index 14,7568
Opløselighedsinformation Soluble in water and organic solvents. Insoluble in aliphatic hydrocarbons.
Mængde 1000 g