Få mere at vide
Polyethylenglycol 1.000
Artikelnummer. 11489647
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489647 250 g -
11479647 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22134.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol
Polyethylenglycol anvendes som hjælpestof i farmaceutiske produkter. Det bruges til udfældning af proteiner samt til separation og oprensning af biomolekyler og til induktion af cellehybridisering. Det virker som et fusionsmiddel til at øge virkningen af makrofager på hybridom; som et vaskulært middel i præklinisk arbejde; som skumdæmpende middel i fødevarer og som gate-isolator i en elektrisk dobbeltlagstransistor for at øge superledningsevnen i en isolator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25322-68-3
Molekylær formel (C2H4O)n
Molekylvægt (g/mol) 62.07
MDL nummer MFCD01779601
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL [H]OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene glycol 1000
Fysisk form Voksagtigt fast stof
Smeltepunkt 35°C to 40°C
Tæthed 1.101
Opløselighedsinformation Soluble in water and organic solvents. Insoluble in aliphatic hydrocarbons.
Mængde 250 g
Flammepunkt 260°C (500°F)