Få mere at vide
Polyethylenglycol 1.000
Beskrivelse
Polyethylenglycol anvendes som hjælpestof i farmaceutiske produkter. Det bruges til udfældning af proteiner samt til separation og oprensning af biomolekyler og til induktion af cellehybridisering. Det virker som et fusionsmiddel til at øge virkningen af makrofager på hybridom; som et vaskulært middel i præklinisk arbejde; som skumdæmpende middel i fødevarer og som gate-isolator i en elektrisk dobbeltlagstransistor for at øge superledningsevnen i en isolator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyethylene glycol 1000 |
| Fysisk form | Voksagtigt fast stof |
| Smeltepunkt | 35 °C til 40 °C |
| Tæthed | 1.101 |
| Mængde | 1000 g |
| Flammepunkt | 260 °C (500 °F) |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand og organiske opløsningsmidler. Uopløseligt i alifatiske kulbrinter. |