Learn More
Thermo Scientific Chemicals Polyethylene Glove Bag, 68cm (27in) x 43cm (17in) x 30cm (12in), 56cm (22in) entrance
For use with handling air/moisture sensitive high purity chemicals or materials. Ideal for laboratory use and field sampling.
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 092727.LL
4558.69 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11483880
  • 4585.00 DKK / Pack of 4
Dieser Artikel kann nicht zurĂĽckgegeben werden. RĂĽckgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Polyethylene Glove Bag is used for handling the air and moisture sensitive chemicals in laboratories. It is also used for field sampling and minimizes work exposure. Further, it preserves the integrity of the sample during storage. In addition to this, it serves as a portable laboratory for conducting tests and crime scene investigations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • A portable alternative to standard glove boxes
  • Includes closure, tubing coupler, and cotton gloves
  • Ideal for handling air/moisture sensitive, high purity chemicals or materials
  • For use in the laboratory and/or field sampling
  • Available in a variety of sizes and quantities
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylene
27 x 27 in.
Closure, tubing coupler, and cotton gloves
4 Pk.
Clear
Field Sampling, Laboratory Use
27 in.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Polyethylene Glove Bag, 68cm (27in) x 43cm (17in) x 30cm (12in), 56cm (22in) entrance > 4bag
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde ĂĽbermittelt
RUO – Research Use Only