Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Polyethylenhandsketaske, 68 cm x 43 cm x 30 cm, 56 cm indgang
Artikelnummer. 11463880
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
17 x 17 x 11 tommer
27 x 17 x 12 tommer
27 x 27 x 15 tommer
37 x 27 x 18 tommer
37 x 37 x 25 tommer
Mængde:
1 stk.
4 pakker
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Mængde Pakningsstørrelse
11463880 27 x 17 x 12 tommer 1 stk. Hver
11443880 17 x 17 x 11 tommer 1 stk. Hver
11473880 27 x 17 x 12 tommer 4 pakker Pakke med 4
11440960 27 x 27 x 15 tommer 1 stk. Hver
11483880 27 x 27 x 15 tommer 4 pakker Pakke med 4
15464135 37 x 27 x 18 tommer 1 stk. Hver
15474135 37 x 27 x 18 tommer 4 pakker Pakke med 4
11413890 37 x 37 x 25 tommer 1 stk. Hver
11403890 37 x 37 x 25 tommer 4 pakker Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11463880 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 092717.LK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1336.20 DKK
    1061.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 274.55 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Til brug med håndtering af luft-/fugtfølsomme kemikalier eller materialer med høj renhed. Ideel til laboratoriebrug og feltprøvetagning.
Handsketaske af polyethylen bruges til håndtering af luft- og fugtfølsomme kemikalier i laboratorier. Det bruges også til feltprøvetagning og minimerer arbejdseksponering. Yderligere bevarer det prøvens integritet under opbevaring. Ud over dette fungerer det som et bærbart laboratorium til udførelse af tests og gerningsstedsundersøgelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Et bærbart alternativ til standard handskebokse
  • Inkluderer lukning, slangekobling og bomuldshandsker
  • Ideel til håndtering af luft-/fugtfølsomme kemikalier eller materialer med høj renhed
  • Til brug i laboratoriet og/eller feltprøvetagning
  • Fås i en række størrelser og mængder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polyethylen
Farve Klar
Dimensioner (L x B x H) 27 x 17 x 12 tommer
Til brug med (applikation) Feltprøveudtagning, laboratoriebrug
Inkluderer Lukning, slangekobling og bomuldshandsker
Længde (engelsk) 27 tommer.
Mængde 1 stk.