Få mere at vide
Cole-Parmer™ Handske Bag™ Oppustelige handskerum
Artikelnummer. p-8004473
Længde (metrisk):
431,8 mm
508 mm
685,8 mm
939,8 mm
Bredde (metrisk):
431,8 mm
508 mm
635 mm
685,8 mm
939,8 mm
Højde (metrisk):
279,4 mm
304,8 mm
381 mm
457,2 mm
939,8 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 12318627
Brand: Cole-Parmer™ 0440830
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskyt dig selv og dine materialer hurtigt uden at give afkald på laboratorieplads med disse handskerum. Handske Bag™ Oppustelige handskekamre etablerer en arbejdsatmosfære med høj renhed på få minutter. Oppustelige kamre eliminerer effektivt ilt og fugt under materialemanipulation.
Disse holdbare handskerum i polyethylen er —et alternativ til standard handskebokse, der kan genbruges, men alligevel prissat til engangsbrug. Kammerne er nemme at —bruge, bare skub dit udstyr gennem ærmerne, forsegl, tilslut gasporten (accepterer 3 ⁄8'' ID-slange) til din gasforsyning, og pust op.
  • Engangskamre forenkler oprydningen
  • To udstyrshylstre og to bagmonterede gasporte for øget alsidighed
  • Handsketasker har en tykkelse på 2,5 mil og er lavet af polyethylen
  • Handskeposer kan ikke autoklaveres, og de er heller ikke sterile
  • Et par bomuldshandsker, slangekobling og en lukning medfølger
Dette produkt er ikke godkendt eller beregnet til og bør ikke bruges til medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer.
Tekniske data
Materiale Polyethylen
Højde (metrisk) 279,4 mm
Inkluderer Et par bomuldshandsker, slangekobling og en lukning
Længde (metrisk) 431,8 mm
Mængde 6/Pk.
Bredde (metrisk) 431,8 mm