Få mere at vide
Beschreibung
Disse holdbare handskerum i polyethylen er —et alternativ til standard handskebokse, der kan genbruges, men alligevel prissat til engangsbrug. Kammerne er nemme at —bruge, bare skub dit udstyr gennem ærmerne, forsegl, tilslut gasporten (accepterer 3 ⁄8'' ID-slange) til din gasforsyning, og pust op.
- Engangskamre forenkler oprydningen
- To udstyrshylstre og to bagmonterede gasporte for øget alsidighed
- Handsketasker har en tykkelse på 2,5 mil og er lavet af polyethylen
- Handskeposer kan ikke autoklaveres, og de er heller ikke sterile
- Et par bomuldshandsker, slangekobling og en lukning medfølger
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale | Polyethylen |
| Højde (metrisk) | 939,8 mm |
| Inkluderer | Et par bomuldshandsker, slangekobling og en lukning |
| Længde (metrisk) | 939,8 mm |
| Mængde | 6/Pk. |
| Bredde (metrisk) | 635 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?