Beskrivelse
Disse holdbare handskerum i polyethylen er —et alternativ til standard handskebokse, der kan genbruges, men alligevel prissat til engangsbrug. Kammerne er nemme at —bruge, bare skub dit udstyr gennem ærmerne, forsegl, tilslut gasporten (accepterer 3 ⁄8'' ID-slange) til din gasforsyning, og pust op.
- Engangskamre forenkler oprydningen
- To udstyrshylstre og to bagmonterede gasporte for øget alsidighed
- Handsketasker har en tykkelse på 2,5 mil og er lavet af polyethylen
- Handskeposer kan ikke autoklaveres, og de er heller ikke sterile
- Et par bomuldshandsker, slangekobling og en lukning medfølger
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polyethylen |
| Højde (metrisk) | 304,8 mm |
| Inkluderer | Et par bomuldshandsker, slangekobling og en lukning |
| Længde (metrisk) | 431,8 mm |
| Mængde | 6/Pk. |
| Bredde (metrisk) | 685,8 mm |