Få mere at vide
Cole-Parmer™ Handske Bag™ Oppustelige handskerum
Artikelnummer. 12318627 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
431,8 mm
508 mm
685,8 mm
939,8 mm
Bredde (metrisk):
431,8 mm
508 mm
635 mm
685,8 mm
939,8 mm
Højde (metrisk):
279,4 mm
304,8 mm
381 mm
457,2 mm
939,8 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Højde (metrisk) unitSize
12318627 431,8 mm 431,8 mm 279,4 mm Pakke med 6
12328627 431,8 mm 685,8 mm 304,8 mm Pakke med 6
12368627 508 mm 508 mm 304,8 mm Pakke med 6
12338627 685,8 mm 685,8 mm 381 mm Pakke med 6
12358627 939,8 mm 635 mm 939,8 mm Pakke med 6
12348627 685,8 mm 939,8 mm 457,2 mm Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12318627 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0440830
Pålidelige løsninger til landbrugstest
Brug rabatkode 28024
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt dig selv og dine materialer hurtigt uden at give afkald på laboratorieplads med disse handskerum. Handske Bag™ Oppustelige handskekamre etablerer en arbejdsatmosfære med høj renhed på få minutter. Oppustelige kamre eliminerer effektivt ilt og fugt under materialemanipulation.
Disse holdbare handskerum i polyethylen er —et alternativ til standard handskebokse, der kan genbruges, men alligevel prissat til engangsbrug. Kammerne er nemme at —bruge, bare skub dit udstyr gennem ærmerne, forsegl, tilslut gasporten (accepterer 3 ⁄8'' ID-slange) til din gasforsyning, og pust op.
  • Engangskamre forenkler oprydningen
  • To udstyrshylstre og to bagmonterede gasporte for øget alsidighed
  • Handsketasker har en tykkelse på 2,5 mil og er lavet af polyethylen
  • Handskeposer kan ikke autoklaveres, og de er heller ikke sterile
  • Et par bomuldshandsker, slangekobling og en lukning medfølger
Dette produkt er ikke godkendt eller beregnet til og bør ikke bruges til medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer.
Tekniske data
Materiale Polyethylen
Højde (metrisk) 279,4 mm
Inkluderer Et par bomuldshandsker, slangekobling og en lukning
Længde (metrisk) 431,8 mm
Mængde 6/Pk.
Bredde (metrisk) 431,8 mm