Få mere at vide
Kartell™ Plastilab™ Prøvehætteglas med flad bund af polyethylen
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
35 mL
Tykkelse (metrisk):
0.98mm
1.6mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Pakke med 500
Beskrivelse
- Praktiske push-on fastgjorte hængslede låg
- Let og ubrydelig
- Gennemskinnelig
- Velegnet til opbevaring af madvarer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 35 mL |
| Inkluderer | Skub på det hængslede låg |
| Materiale | Polyethylen |
| Tykkelse (metrisk) | 1.6mm |
| Produkttype | Fladbundsprøvehætteglas |
| Lukketype | Tryk på det hængslede låg |