Få mere at vide
Masterflex™ Polyethylen Albue Connector Modhager Fitting
Artikelnummer. 11785559
Til brug med:
1/2 tommer slange ID
1/4 tommer slange ID
3/8 tommer slange ID
5/8'' slange ID
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11785559
Brand: Masterflex™ 3062276
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opret 90° bøjninger i fleksible rør i laboratoriet uden knæk eller brug af værktøj.
  • Sæt den fleksible slange eller slange på modhagen for at skabe en tætning, der typisk holder tryk op til 30 psi (2 bar)
  • Fås i en række størrelser
  • Fremstillet ved brug af 100% jomfruelige råvarer
  • Leveres i pakker med 10 stk
Tekniske data
Materiale Polyethylen
Til brug med 1/4 tommer slange ID
Emballagemængde Pakke med 10 stk.
Steriliseringsmetode Ethylenoxid
Form Albue
Produkttype Fitting med modhager