Få mere at vide
Masterflex™ Polyethylen Albue Connector Modhager Fitting
Til brug med:
1/2 tommer slange ID
1/4 tommer slange ID
3/8 tommer slange ID
5/8'' slange ID
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Sæt den fleksible slange eller slange på modhagen for at skabe en tætning, der typisk holder tryk op til 30 psi (2 bar)
- Fås i en række størrelser
- Fremstillet ved brug af 100% jomfruelige råvarer
- Leveres i pakker med 10 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polyethylen |
| Til brug med | 5/8'' slange ID |
| Emballagemængde | Pakke med 10 stk. |
| Steriliseringsmetode | Ethylenoxid |
| Form | Albue |
| Produkttype | Fitting med modhager |