Få mere at vide
Bel-Art™ Scienceware™ Polyethylen tørrerør
Artikelnummer. 11891263
Skift visning
Passer til rør:
6,4 til 9,5 mm
Artikelnummer. Passer til rør
11891263 6,4 til 9,5 mm
1 options
Artikelnummer. 11891263 Leverandør Bel-Art™ Scienceware™ Leverandørnr. F199600000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.00 DKK
    220.12 DKK / Pakke med 12
    Spare 43.88 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Fremstillet af polyethylen. Bel Art™ Polyethylen tørrerør kan fyldes med tørremiddel efter eget valg.
  • Inkluderer to polypropylenfittings med takket, tilspidset ende, der accepterer 6,4 til 9,5 mm ID-rør
  • Ubrydelige lige rør af polyethylen; 16 mm ID x 19 mm OD
  • Tørremiddel medfølger ikke
Tekniske data
Passer til rør 6,4 til 9,5 mm
Materiale Polyethylen
Produkttype Tørringsrør