Få mere at vide
Kartell™ Tilspidsede tørrerør
Artikelnummer. p-8008289
Længde (metrisk):
170 mm
220 mm
270 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 10478272
Brand: Kartell™ 0044600
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kartell™ Koniske tørrerør er ideelle til tørring af gasser og har to ender, der har en push-on tilspidset forbindelse til at rumme gummislanger.
  • De to ender har push-on tilspidsede forbindelser til at tage gummislanger med en diameter på 8 - 10 mm
  • Ideel til gasser
  • Fremstillet af polyethylen
Tekniske data
Længde (metrisk) 170 mm
nr. pr. sag 5 Pakke
nr. pr. pakke 5 Pakke
Materiale Polyethylen
Produkttype Tørringsrør