Få mere at vide
Kartell™ Tilspidsede tørrerør
Artikelnummer. 10478272
Skift visning
Længde (metrisk):
170 mm
220 mm
270 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10478272 170 mm Pakke med 5
10001041 270 mm Pakke med 5
10162711 220 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10478272 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0044600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00 DKK
    97.69 DKK / Pakke med 5
    Spare 3.31 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Kartell™ Koniske tørrerør er ideelle til tørring af gasser og har to ender, der har en push-on tilspidset forbindelse til at rumme gummislanger.
  • De to ender har push-on tilspidsede forbindelser til at tage gummislanger med en diameter på 8 - 10 mm
  • Ideel til gasser
  • Fremstillet af polyethylen
Tekniske data
Længde (metrisk) 170 mm
nr. pr. sag 5 Pakke
nr. pr. pakke 5 Pakke
Materiale Polyethylen
Produkttype Tørringsrør