Få mere at vide
asecos™ Tromleblok af polyethylen
Product Code. p-200003681 Shop All asecos Products
Click to view available options
Bredde (engelsk):
2,95 tommer.
6,38 tommer.
Product Code. 17876586
Brand: asecos™ 2801
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Polyethylen tromleblok er ideel til sikker tømning af tromler.
  • Tætning lavet af EPDM
  • Til ætsende og aggressive kemikalier
Specifications
Produkttype Drum Faucet
Farve Brun
Materiale Polyethylen
Bredde (engelsk) 2,95 tommer.
Bredde (metrisk) 75.00 mm
Højde (engelsk) 7,09 tommer.
Højde (metrisk) 180.00 mm
Vægt (engelsk) 0.95 lb.
Vægt (metrisk) 0.43 kg