Få mere at vide
asecos™ Tromleblok af polyethylen
Artikelnummer. 17876586 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Bredde (engelsk):
2,95 tommer.
6,38 tommer.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk)
17876586 2,95 tommer.
17816476 6,38 tommer.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17876586 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 2801
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Polyethylen tromleblok er ideel til sikker tømning af tromler.
  • Tætning lavet af EPDM
  • Til ætsende og aggressive kemikalier
Tekniske data
Produkttype Trommehane
Farve Brun
Materiale Polyethylen
Bredde (engelsk) 2,95 tommer.
Bredde (metrisk) 75.00 mm
Højde (engelsk) 7,09 tommer.
Højde (metrisk) 180.00 mm
Vægt (engelsk) 0.95 lb.
Vægt (metrisk) 0.43 kg