Få mere at vide
asecos™ Tromleblok af polyethylen
Shop alle asecos produkter
Bredde (engelsk):
2,95 tommer.
6,38 tommer.
Beskrivelse
- Tætning lavet af EPDM
- Til ætsende og aggressive kemikalier
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Drum Faucet |
| Farve | Brun |
| Til brug med (udstyr) | 2'' Tromme |
| Materiale | Polyethylen |
| Bredde (engelsk) | 6,38 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 162.00 mm |
| Højde (engelsk) | 6,14 tommer. |
| Højde (metrisk) | 156.00 mm |
| Vægt (engelsk) | 1.10 lb. |
| Vægt (metrisk) | 0.5 kg |