Få mere at vide
asecos™ Polyethylen tromleblok (3-delt pakke)
Artikelnummer. p-200003682 Shop alle asecos produkter
Bredde (engelsk):
4,72 tommer
6,38 tommer.
Artikelnummer. 17826416
Brand: asecos™ 18290
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Polyethylen tromleblok (3-delt pakke) er ideel til sikker tømning af tromler.
  • 3-delt pakke
  • PE trommeblok
Tekniske data
Produkttype Tap
Farve Brun
Materiale Polyethylen
Mængde 1
Bredde (engelsk) 4,72 tommer
Bredde (metrisk) 120.00 mm
Højde (engelsk) 4,72 tommer
Højde (metrisk) 120.00 mm
Vægt (engelsk) 2.97 lb.
Vægt (metrisk) 1.346 kg