Få mere at vide
asecos™ Polyethylen tromleblok (3-delt pakke)
Artikelnummer. 17856376 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Bredde (engelsk):
4,72 tommer
6,38 tommer.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk)
17856376 6,38 tommer.
17826416 4,72 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17856376 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 18291
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Polyethylen tromleblok (3-delt pakke) er ideel til sikker tømning af tromler.
  • 3-delt pakke
  • PE trommeblok
Tekniske data
Produkttype Tryk på
Farve Brun
Materiale Polyethylen
Mængde 3
Bredde (engelsk) 6,38 tommer.
Bredde (metrisk) 162.00 mm
Højde (engelsk) 6,14 tommer.
Højde (metrisk) 156.00 mm
Vægt (engelsk) 2.97 lb.
Vægt (metrisk) 1.346 kg