Få mere at vide
asecos™ Polyethylen tromleblok (3-delt pakke)
Artikelnummer. 17826416 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Bredde (engelsk):
4,72 tommer
6,38 tommer.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk)
17826416 4,72 tommer
17856376 6,38 tommer.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17826416 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 18290
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Polyethylen tromleblok (3-delt pakke) er ideel til sikker tømning af tromler.
  • 3-delt pakke
  • PE trommeblok
Tekniske data
Produkttype Tryk på
Farve Brun
Materiale Polyethylen
Mængde 1
Bredde (engelsk) 4,72 tommer
Bredde (metrisk) 120.00 mm
Højde (engelsk) 4,72 tommer
Højde (metrisk) 120.00 mm
Vægt (engelsk) 2.97 lb.
Vægt (metrisk) 1.346 kg