Få mere at vide
Kartell™ Ranvier Type dråbeflaske
Beskrivelse
- Leveres med PE-rør og gummisutter
- Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Farve | Neutral |
| Til brug med (applikation) | Fødevare |
| Inkluderer | Polyethylenrør, gummisutter |
| Materiale | Polyethylen |
| Mængde | 10 Pakke |
| Produktlinje | Flaske |
| Højde (metrisk) | 96 mm |
| Produkttype | Droppe flaske |
| Diameter (metrisk) | 35 mm |