Få mere at vide
Chemsplash Dispforklæde af polyethylen (fladpakke) 70x115 cm
Beskrivelse
10 mikron engangsforklæde
- Præget overflade
- Binder i taljen
- Størrelse: 70x115 cm
- pose med 100 stk
- PFAS fri
10 Micron engangsforklædet er et engangsforklæde af polyethylen, ideelt brugt i industrikøkkener til vask eller rengøring. Dette produkt er velegnet til brug i BRC-godkendte arbejdsområder og til den farmaceutiske industri.
Dette produkt indeholder ikke: PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH eller andre konfliktmaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Forklæde |
| Størrelse | Universel |
| Materiale | Polyethylen |
| Farve | Grøn |
| Engangs | Engangsbrug |
| Lukketype | Taljebånd |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Latex fri | Ja |
| Antal lommer | Ingen |
| Dimensioner (L x B) | 70 x 115 cm |
| Vis mere |