Få mere at vide
Kartell™ Polyethylen skivemembran
Artikelnummer. p-8005838
Diameter (metrisk):
45 mm
55 mm
70 mm
80 mm
90 mm
110 mm
160 mm
240 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10214901
Brand: Kartell™ 0084300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse skiver er lavet af polyethylen og har god kemikalieresistens. Kartell™ Polyethylen Disc Membran bruges til at adskille filterpapiret fra tragtpladen, når der arbejdes med en Buchner-tragt.
  • Nyttig grænseflade mellem filterpapir og perforeret Buchner-plade
  • Undgår tilstopning af filterhuller
Tekniske data
Filtertype Skærmfilter
Format disk
Materiale Polyethylen
Porestørrelse 300μ m
Til brug med (applikation) Grænseflade mellem filterpapir og perforeret Buchner-plade
nr. pr. pakke 10/pakke
Form Cirkel
Diameter (metrisk) 160 mm