Få mere at vide
Kartell™ Polyethylen skivemembran
Beskrivelse
- Nyttig grænseflade mellem filterpapir og perforeret Buchner-plade
- Undgår tilstopning af filterhuller
Tekniske data
Tekniske data
| Filtertype | Skærmfilter |
| Format | disk |
| Materiale | Polyethylen |
| Porestørrelse | 300μ m |
| Til brug med (applikation) | Grænseflade mellem filterpapir og perforeret Buchner-plade |
| nr. pr. pakke | 10/pakke |
| Form | Cirkel |
| Diameter (metrisk) | 240 mm |