Få mere at vide
Kartell™ Polyethylen skivemembran
Artikelnummer. 10214901
Skift visning
Diameter (metrisk):
45 mm
55 mm
70 mm
80 mm
90 mm
110 mm
160 mm
240 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
10214901 160 mm Pakke med 10
12677765 110 mm Pakke med 10
10001051 80 mm Pakke med 10
10448462 70 mm Pakke med 10
12647785 240 mm Pakke med 10
10011051 90 mm Pakke med 10
10673852 45 mm Pakke med 10
10224851 55 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10214901 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0084300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse skiver er lavet af polyethylen og har god kemikalieresistens. Kartell™ Polyethylen Disc Membran bruges til at adskille filterpapiret fra tragtpladen, når der arbejdes med en Buchner-tragt.
  • Nyttig grænseflade mellem filterpapir og perforeret Buchner-plade
  • Undgår tilstopning af filterhuller
Tekniske data
Filtertype Skærmfilter
Format disk
Materiale Polyethylen
Porestørrelse 300μ m
Til brug med (applikation) Grænseflade mellem filterpapir og perforeret Buchner-plade
nr. pr. pakke 10/pakke
Form Cirkel
Diameter (metrisk) 160 mm