Få mere at vide
Kartell™ Kuvetteholdere af polyethylen
Artikelnummer. 10166190
Mængde:
5 Pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 10166190
Brand: Kartell™ 0026000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kan rumme kuvetter lodret eller vandret. Kartell™ Kuvetteholdere af polyethylen er nyttige til forberedelsesarbejde og opbevaring.
  • Optager 12 x 10 mm kuvetter lodret i faste udsparinger til forberedelsesarbejde
  • Kan rumme 12 x 10 mm kuvetter vandret til opbevaring og beskyttelse
  • Kan stables i opbevaringstilstand
Tekniske data
Materiale Polyethylen
Længde (metrisk) 170mm
Mængde 5 Pakke
Højde (metrisk) 15 mm
Bredde (metrisk) 50 mm
Til brug med (applikation) Til forberedelsesarbejde eller 12 x 10 mm kuvetter vandret til opbevaring og beskyttelse