Få mere at vide
Sperian™ Polyethylene Coveralls
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Single-use Coveralls |
| Størrelse | Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polypropylene |
| Farve | White |
| Engangs | Single-use |
| Talje stil | Elastic |
| Ankel stil | Elastic |
| Manchet stil | Elastic |
| Hætte type | Elastic |
| Vis mere |