Få mere at vide
Justrite™ Polyethylenætsende/syreskab
Artikelnummer. 15556439
Skift visning
Dør stil:
Manuel-luk
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dør stil Pakningsstørrelse
15556439 Manuel-luk Hver
1 options
Forskningsmiljøer, der anvender mange forskellige typer kemikalier, har særlige opbevaringskrav. Uanset om der anvendes syrer, baser eller opløsningsmidler, er det afgørende, at inkompatible væsker adskilles for at undgå katastrofale eksplosioner eller brand. SDS (sikkerhedsdatabladet) bør gennemgås for at bestemme kemiske egenskaber og anbefalede opbevaringspraksis
Artikelnummer. 15556439 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 24180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12830.31 DKK
    10337.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 2492.44 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Forskningsmiljøer, der anvender mange forskellige typer kemikalier, har særlige opbevaringskrav. Uanset om der anvendes syrer, baser eller opløsningsmidler, er det afgørende, at inkompatible væsker adskilles for at undgå katastrofale eksplosioner eller brand. SDS (sikkerhedsdatabladet) bør gennemgås for at bestemme kemiske egenskaber og anbefalede opbevaringspraksis
Robust, fuldstændig metalfri polyskab til opbevaring af syrer eller baser uden bekymring for korrosion
Opbevar sikkert stærke syrer såsom saltsyre, svovlsyre eller salpetersyre; eller baser såsom natrium-, kalium- eller calciumhydroxid i dette holdbare HDPE (high-density polyethylen) kabinet. Uden metaldele, der kan korrodere, kan dette kabinet rumme op til 36, 2,5L (90L) flasker og tilbyder kemisk modstand mod spild eller potentielt skadelige dampe ved opbevaring af syrer eller baser. Hylden kan justeres på 3 tommer. (76 mm) trin og har en belastningskapacitet på 125 lb. (57 kg); vælg mellem tre positioner for at optimere containeropbevaring. Et aftageligt, men alligevel robust sumpdæksel, der også fungerer som en bundhylde, skjuler den fuldt integrerede, lækagesikre bundkar med en kapacitet på 8,5 gal (32L). Forsænkede kanaler i hylde og bund hjælper med at lede spild til bagsiden af skabet og ned i sumpen. Tre applikationsspecifikke etiketter identificerer indhold til sikker opbevaring og adskillelse af inkompatible kemikalier— SYRE, BASE og ÆTSENDE. Døre åbner næsten 180 grader for nem adgang, går i indgreb med kroppen, når de lukkes, og accepterer en hængelås (medfølger ikke) for ekstra sikkerhed.
Tekniske data
Dybde (engelsk) Interiør 18 tommer
Dybde (metrisk) interiør 457 mm
Dør stil Manuel-luk
Til brug med (applikation) Opbevar syrer eller baser
Højde (engelsk) Interiør 28 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 889 mm
Højde (metrisk) interiør 711 mm
Bæreevne 36 x 2,5 L flasker
Antal hylder 2
Bredde (engelsk) Interiør 31,25 tommer.
Bredde (metrisk) Udvendig 914 mm
Bredde (metrisk) interiør 794 mm
Farve Blå
Højde (engelsk) Udvendig 35 tommer
Materiale HDPE
Bredde (engelsk) Udvendig 36 tommer.