Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Polyethylenbelagt papir, kvalitet Labsorb Ultra
Product Code. 15952820 Shop All Sartorius Products
Change view
Click to view available options
Dimensioner (L x B):
480 x 600 mm
Unit Size:
Pakke med 100
Product Code. Dimensioner (L x B) Unit Size
15952820 480 x 600 mm Pakke med 100
1 options
Product Code. 15952820 Supplier Sartorius Stedim Biotech™ Supplier No. FT210601480600N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3900.00 DKK
    3133.38 DKK / Pakke med 100
    Spare 766.62 DKK
    19% Slukket
View all promotions
På lager
Meget absorberende papirkvalitet belagt på den ene side med polyethylen.
  • Meget absorberende.
  • Polyethylen bagside.
  • Anbefalet til test af brillestel og solbriller til nikkelfrigivelse, EN 16128:2015.
  • Ikke-steril, bulkpakket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Absorberingsevne 350%
Belægning Polyethylen
Farve Hvid
Kapacitet (metrisk) 187 g/m 2
Materiale Cellulose
Type Ark/filterplader
Grad LabSorb Ultra
Emballagemængde 100/Pk.
Dimensioner (L x B) 480 x 600 mm