Få mere at vide
Alpha Packaging™ Polyethylen klinisk affaldssæk
Artikelnummer. 12423070
Skift visning
Farve:
Gul
Orange
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
12423070 Gul Pakke med 200
12433070 Orange Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12423070 Leverandør Alpha Packaging™ Leverandørnr. 12423070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    892.00 DKK
    799.06 DKK / Pakke med 200
    Spare 92.94 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Fremstillet af polyethylen. Alpha Packaging™ Polyethylen Clinical Waste Sack giver sikker opbevaring af klinisk affald.
  • Polyethylen
  • Til forbrænding
Tekniske data
Farve Gul
Dimensioner (L x B) 735 x 900 mm
Til brug med (applikation) Klinisk til forbrænding.
Materiale Polyethylen
Produkttype Affaldssæk