missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ratiolab™ Polyethylen Cleanibag System

Artikelnummer. 10308464
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
6,5 l
8 l
Højde (metrisk):
300 mm
450 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk)
10308464 8 l 450 mm
10018952 6,5 l 300 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10308464 Leverandør ratiolab™ Leverandørnr. 7000270
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Universalposer med selvklæbende strimmel til klinisk og laboratoriebrug.

  • Selvklæbende strimmel klæber på glatte og rene overflader
  • Fri for rester, når den er fjernet

Tekniske data

Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Lukketype Klæbemiddel
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Bortskaffelse af affald
Inkluderer Taske med selvklæbende strimmel
Materiale Polyethylen
nr. pr. pakke 1000 Poser/Pk.
Højde (metrisk) 450 mm
Produkttype Affaldsbortskaffelsespose
Kapacitet (engelsk) 2,1 gal.
Kapacitet (metrisk) 8 l
Bredde (metrisk) 300 mm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.