Få mere at vide
ratiolab™ Polyethylen Cleanibag System
Artikelnummer. 10018952
Kapacitet (metrisk):
6,5 l
8 l
Højde (metrisk):
300 mm
450 mm
Artikelnummer. 10018952
Brand: ratiolab™ 7000260
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Universalposer med selvklæbende strimmel til klinisk og laboratoriebrug.
  • Selvklæbende strimmel klæber på glatte og rene overflader
  • Fri for rester, når den er fjernet
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 1,7 gal.
Kapacitet (metrisk) 6,5 l
Lukketype Klæbemiddel
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Bortskaffelse af affald
Inkluderer Taske med selvklæbende strimmel
Materiale Polyethylen
nr. pr. pakke 1000 Poser/Pk.
Bredde (metrisk) 300 mm
Højde (metrisk) 300 mm
Produkttype Affaldsbortskaffelsespose